AuftragsverfolgungKontakt
Specific gravity cups, calibrated | Avantor
Specific gravity cups, calibrated
Anodised aluminium, 100 ml
Artikelnr. SIMEVF2097
Anbieter:   Industrial Physics
Specific gravity cups, calibrated
Artikelnr. SIMEVF2097
Anbieter:  Industrial Physics
Specific gravity cups, calibrated
Specific gravity cups, calibrated
Anodised aluminium, 100 ml
Preis
321,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
  • Density is defined as weight per unit volume at a specified temperature
  • Available in anodised aluminium or stainless steel
Zertifizierung: According to ISO 2811, DIN 53 217 and ASTM D 1475.
Lieferumfang: Supplied with a calibration certificate.
Dokumente
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Anodised aluminium
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.