AuftragsverfolgungKontakt
Surface roughness comparators | Avantor
Surface roughness comparators
Steel surface roughness comparator for shot blasting, Profiles: 25, 40, 70, 100
Artikelnr. SIMELD2050
Anbieter:   Industrial Physics
Surface roughness comparators
Artikelnr. SIMELD2050
Anbieter:  Industrial Physics
Surface roughness comparators
Surface roughness comparators
Steel surface roughness comparator for shot blasting, Profiles: 25, 40, 70, 100
Preis
206,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quality steel comparison standards designed to indicate the surface condition of blasted steel, in grades of fine, medium and coarse.
  • High purity electroformed nickel reference plates
  • Copied from a certified mild steel master
  • Protected test surfaces when not in use
Zertifizierung: ASTM D4417, ISO 8503
Lieferumfang: Supplied in a sturdy leather pouch.
Dokumente
Spezifikationen
  • Modell:
    Profiles: 25, 40, 70, 100
  • Bezeichnung:
    Steel surface roughness comparator for shot blasting
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.