Surface roughness comparators
Surface roughness comparator for grit blasting, Profiles: 25, 60, 100, 150
Artikelnr. SIMELD2040
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
Quality steel comparison standards designed to indicate the surface condition of blasted steel, in grades of fine, medium and coarse.
- High purity electroformed nickel reference plates
- Copied from a certified mild steel master
- Protected test surfaces when not in use
Zertifizierung: ASTM D4417, ISO 8503
Lieferumfang: Supplied in a sturdy leather pouch.
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Spezifikationen
- Modell:Profiles: 25, 60, 100, 150
- Bezeichnung:Surface roughness comparator for grit blasting
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.