AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, crystallising | Avantor
Dishes, crystallising
150 ml, 45 mm, 80 mm
Artikelnr. KAVA632411625080
Anbieter:   Kavalier
Dishes, crystallising
Artikelnr. KAVA632411625080
Anbieter:  Kavalier
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
150 ml, 45 mm, 80 mm
Preis
420,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide range of applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    45 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.