Etagenwagen
Allzweckwagen, mit 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse), 625×425×800 mm, 2
Artikelnr. 139-0771
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Transportwagen in stabiler Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl mit Vierkantrohren von 25×25 mm und zwei glatten, festgeschweißten Tischplatten.
- Fahrbar auf vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar
- Rollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, antistatisch, mit Wandabweisern
Documents
VWR® For Your Space
Product Literature
Spezifikationen
- Bezeichnung:Allzweckwagen, mit 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)
- Seq:01
- B×T×H:625×425×800 mm
- Böden:2
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



