Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile R (irradiated), Klar, Rot, Individually wrapped
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ext.Ø:57 mm
- Verpackt:Individually wrapped
- Typ:Sterile R (irradiated)
- Kapazität:150 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:73 mm
- Seq:05
- Verschluss-Farbe:Rot
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.