AuftragsverfolgungKontakt
Schwanenhals-Lichtleiter | Avantor
Schwanenhals-Lichtleiter
Double combi light guide, 3 arms, Ø 4,5 mm, two gooseneck arms with length 500 mm, one flexible arm with length 800 mm, KL 1500 HAL / KL 1500 compact / KL 1600 LED / 2500 LCD / KL 2500 LED
Artikelnr. SCOC170402
Schwanenhals-Lichtleiter
Artikelnr. SCOC170402
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter
Double combi light guide, 3 arms, Ø 4,5 mm, two gooseneck arms with length 500 mm, one flexible arm with length 800 mm, KL 1500 HAL / KL 1500 compact / KL 1600 LED / 2500 LCD / KL 2500 LED
Preis
456,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Faseroptische Lichtleiter für die Stereomikroskopie. Zur Verwendung mit Kaltlichtquellen.
In allen Mikroskopie-Lichtleitern nutzt SCHOTT die neuen, umweltfreundlichen optischen Glasfasern PURAVIS®. Nicht nur die Fasern selbst, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich. Auf den Einsatz von Blei, Arsen und Antimon wird gänzlich verzichtet. Mit überlegenen physikalischen und chemischen Eigenschaften bieten die PURAVIS®-Fasern eine hohe Leistung, lange Lebensdauer, verbesserte Transmission im nahen UV-Bereich und hervorragende Übertragung von weißem Licht unter Beibehaltung des Farbbereichs.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Double combi light guide, 3 arms, Ø 4,5 mm, two gooseneck arms with length 500 mm, one flexible arm with length 800 mm
  • Seq:
    315
  • Für:
    KL 1500 HAL / KL 1500 compact / KL 1600 LED / 2500 LCD / KL 2500 LED
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.