ContactUsLinkComponent
Infrarot-Detektor Serie ODMO 605 GSP Schaltender Sensor, 5 Grad-Optik, DC PNP Ansprechtemperatur: 600C Schaltausgang: PNP Schließer Betriebsspannung: 1055 V Gleichstrom Schaltstrom: 400 mA Überstromauslösung: 450 mA Spannungsabfall: max. 2 V Stroma 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP60061
Infrarot-Detektor Serie ODMO 605 GSP Schaltender Sensor, 5 Grad-Optik, DC PNP Ansprechtemperatur: 600C Schaltausgang: PNP Schließer Betriebsspannung: 1055 V Gleichstrom Schaltstrom: 400 mA Überstromauslösung: 450 mA Spannungsabfall: max. 2 V Stroma 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP60061
Frequently Bought Together