ContactUsLinkComponent
Induktiver Ex-Sensor IGVEX22 05 GSPU Nennschaltabstand sn [mm] 5 Typ IGVEX22 05 GSPU Ex-Zeichen II 3D Ex mc IIIC T 95C Dc IP 67 X Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Spannungsabfall max. [V] 1,5 Stromaufnahme [mA] 12 Schaltfrequenz 1 * 1 ST
  EGEEP31286
Induktiver Ex-Sensor IGVEX22 05 GSPU Nennschaltabstand sn [mm] 5 Typ IGVEX22 05 GSPU Ex-Zeichen II 3D Ex mc IIIC T 95C Dc IP 67 X Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [mA] 200 Spannungsabfall max. [V] 1,5 Stromaufnahme [mA] 12 Schaltfrequenz 1 * 1 ST
  EGEEP31286
Frequently Bought Together