5-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kophlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm SO2: elektrochemis 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B80238E020
Lieferant: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together