ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite PID, O2, UEG, CO, H2S, HCN 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-Ionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor für die untere Explosionsgr 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A2C17ER020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite PID, O2, UEG, CO, H2S, HCN 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photo-Ionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: katalytischer Sensor für die untere Explosionsgr 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A2C17ER020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together