RAEGuard PID 0,1-99,9ppm Abmessungen: 5,0 L x 5,0 B x 4,5 H 127 mm x 127 mm x 115 mm Gewicht: 5,5 lbs (2,5 kg) Detektor: 3D PID-Sensor, Std. 10,6-eV-Lampe Messbereich: 1-99,9ppm Isobutylen-Äquivalent Kalibrierung: Vor-Ort-Kalibrierung (2 Punkte) S 1 * 1 ST
Artikelnr. RAES036-0005-001
Lieferant: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together