AuftragsverfolgungKontakt
Dissolved oxygen meter, Pro20 | Avantor
Dissolved oxygen meter, Pro20
Pro20 kit, meter incl. 4-meter field cable with polarographic DO probe and soft-sided carrying case
Artikelnr. YSIA603171
Anbieter:   YSI ENVIRONMENTAL
Dissolved oxygen meter, Pro20
Artikelnr. YSIA603171
Anbieter:  YSI ENVIRONMENTAL
Dissolved oxygen meter, Pro20
Dissolved oxygen meter, Pro20
Pro20 kit, meter incl. 4-meter field cable with polarographic DO probe and soft-sided carrying case
Preis
2 660,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Pro20 dissolved oxygen meter is a rugged, handheld instrument for dissolved oxygen measurements. The meter can be used in the lab or in the field. User-replaceable sensors and cables and the convenient One Touch Cal feature makes it extremely user friendly.
  • Fast response times with polarographic or galvanic dissolved oxygen sensors
  • Internal barometer for highest accuracy
  • Choose field DO sensors (polarographic or galvanic) or lab BOD probe for BOD in wastewater
  • One Touch Cal calibrates within 3 seconds with the push of a button
  • Stores 50 data sets
Lieferumfang: Meter only: Instrument, cables and dissolved oxygen probe need to be ordered separately. No probe is included with the meter.
Kits: The two kits are supplied with Pro20 meter, soft-sided carrying case, 4-meter field cable and either galvanic or polarographic DO probe.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pro20 kit, meter incl. 4-meter field cable with polarographic DO probe and soft-sided carrying case
  • DO Genauigkeit:
    ± 2% of the reading or ±0.2 mg/L, whichever is greater (0 - 20 mg/l); ± 6% of the reading (20 - 50 mg/l)
    ± 2% of the reading or ±2% air saturation, whichever is greater (0 - 200%); ± 6% of the reading (200 - 500%)
  • Sauerstoff - Auflösung:
    0,01 or 0,1 mg/L (user selectable)
    0,1% or 1% air saturation (user selectable)
  • Sauerstoff - Sättigung:
    0 - 500 %
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,2 °C (±0,3 °C for cables longer than 45 m)
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • Konformität:
    IP 67
  • DO Konzentration:
    0 - 50 mg/L
  • Gewicht:
    0,475 (with batteries)
  • Sauerstoff – Luftdruckbereich:
    400 - 999,9 mmHg
  • Sauerstoff - Probentyp:
    Field sensors (Polarographic or galvanic); lab BOD probe
  • Cat. No.:
    YSIA603171
  • Anschlüsse:
    MS (military spec) waterproof with bayonet lock
  • Temperatur - Kompensation:
    0...45 °C
  • Modell:
    Pro20
  • Ansprechzeit:
    95% in 8 seconds
  • B×T×H:
    83×56×216 mm
  • DO Kalibrierung:
    OneTouch Cal
  • Kapazität Datenprotokollierung:
    50 data sets
  • Kompensation des Salzgehalts:
    0 - 70 ppt
  • Stromversorgung:
    2 alkaline C-cells providing 450 hours of battery life
  • Temperaturbereich:
    –5...+55 °C
  • Display:
    Graphic, backlit display
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA60520-100
    Cable for DO/temperature, 100 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 780,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA60520-30
    Cable for DO/temperature, 30 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA60520-10
    Cable for DO/temperature, 10 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 747,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA60520-4
    Cable for DO/temperature, 4 m, incl. cable management kit, for Pro Plus or Pro20 meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 628,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA60520-1
    Cable for DO/temperature, 1 m, for Pro Plus or Pro20 meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 590,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA605780
    Self-stirring BOD probe, 115 V version, with 1,5-m cable, a pack of 6 screw-on PE cap membranes and solution
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 720,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 665-0210
    Polarographischer DO-Sensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 432,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 665-0209
    Galvanischer DO-Sensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 432,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 665-0092
    DO cap membrane kit, incl. 6 screw-on cap membranes, sanding disc and electrolyte solution, for polarographic sensors of the Pro Series
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 ST - 151,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • YSIA603162
    Soft-side carrying case, small, for all Pro series meters
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 224,00 €