AuftragsverfolgungKontakt
Storage boxes | Avantor
Storage boxes
Storage boxes, Grau, PS, 25, 97×83×39 mm
Artikelnr. MARI5620020
Anbieter:   MARIENFELD
Storage boxes
Artikelnr. MARI5620020
Anbieter:  MARIENFELD
Storage boxes
Storage boxes
Storage boxes, Grau, PS, 25, 97×83×39 mm
Preis
61,05 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Plastic boxes for microscope slides.
  • Dust-tight securely snap-on lid
  • Enclosed index card
  • Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    25
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Storage boxes
  • Material:
    PS
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    97×83×39 mm