AuftragsverfolgungKontakt
Staining tiles | Avantor
Staining tiles
24, Ø×H: 20/22×2 mm, Transparent, 130×160×6 mm
Artikelnr. MARI1406708
Anbieter:   MARIENFELD
Staining tiles
Artikelnr. MARI1406708
Anbieter:  MARIENFELD
Staining tiles
Staining tiles
24, Ø×H: 20/22×2 mm, Transparent, 130×160×6 mm
Preis
334,02 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Bevelled edges
  • Ground and polished cavities
  • Clipped corners: Except the one with twelve wells
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    24
  • Farbe:
    Transparent
  • B×T×H:
    130×160×6 mm
  • Lochgröße:
    Ø×H: 20/22×2 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.