Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
HDPE, -, 170 mm, 40 mm, 13 mm, 2 ml, Weiß
Artikelnr. SAMP8015H-170
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
PS oder HDPE, steril oder unsteril. Diese Mikrospatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Probenahme in kleinen Mengen.
- Im Reinraum gegossen und verpackt
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Als sterile Ausführung erhältlich (gammabestrahlt)
- Einzeln verpackt
Die schmale Probenahmeschaufel ermöglicht die Entnahme von Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen.
Dokumente
Spezifikationen
- Steril:-
- Kapazität:2 ml
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:HDPE
- Länge:170 mm
- Seq:09
- Klingenbreite:13 mm
- Spitzenlänge:40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.