AuftragsverfolgungKontakt
Titrierapparate, SIMPLEX | Avantor
Titrierapparate, SIMPLEX
Für Rahm, 0 - 40° SH
Artikelnr. GERB4521
Anbieter:   GERBER FUNKE
Titrierapparate, SIMPLEX
Artikelnr. GERB4521
Anbieter:  GERBER FUNKE
Titrierapparate, SIMPLEX
Titrierapparate, SIMPLEX
Für Rahm, 0 - 40° SH
Preis
146,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die SIMPLEX Titrierapparate sind komplett mit Polyethylenflasche im Plastikfuß.
  • Bürette mit automatischer Nullpunkteinstellung
  • Feintitrierung durch Knopfdruck
Für Milch und Rahm.
Lieferumfang: Werden mit einer 1-ml- und einer 25-ml-Pipette sowie einem 200-ml-Erlenmeyerkolben geliefert.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Für Rahm, 0 - 40° SH
  • Seq:
    02