AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 9,21, 1
Artikelnr. HACHLZW9462.99
Anbieter:   Hach
pH buffer solutions
Artikelnr. HACHLZW9462.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 9,21, 1
CAS Nummer:  
Preis
16,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml
  • pH-Wert:
    9,21
Spezifikationen