AuftragsverfolgungKontakt
Module für inoLab® Multi IDS
Module für inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS BNC, pH/mV-Modul für inoLab® Multi 9420/30 IDS für pH-/ORP-Elektroden mit BNC- und 4-mm-Bananenstecker, inkl. Montagezubehör
Catalog # 665-0372
Supplier:   WTW
Module für inoLab® Multi IDS
Catalog # 665-0372
Supplier:  WTW
Module für inoLab® Multi IDS
Module für inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS BNC, pH/mV-Modul für inoLab® Multi 9420/30 IDS für pH-/ORP-Elektroden mit BNC- und 4-mm-Bananenstecker, inkl. Montagezubehör
Price
358,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.
Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    ADA 94pH/IDS BNC, pH/mV-Modul für inoLab® Multi 9420/30 IDS für pH-/ORP-Elektroden mit BNC- und 4-mm-Bananenstecker, inkl. Montagezubehör
  • Seq:
    02