PHARM-TROL Count Precision Standards, CS3800-15 (CS-PK), 6 x 25 ml 1 * 150 mL
Artikelnr. MSPPCS-PK
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
PHARM-TROL Count Precision Standards, CS3800-15 (CS-PK), 6 x 25 ml 1 * 150 mL
Artikelnr. MSPPCS-PK
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Syringe filters, Captiva, Premium
Lieferant: Agilent