VWR®, Arbeitsjacken
Blau/grau, 52 (Herren)
Catalog # 113-06732
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Die strapazierfähigen Jacken sind aus 65 % Polyester und 35 % sanforisierter Baumwolle gefertigt, dadurch geht das Kleidungsstück beim Waschen nicht ein.
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, Telefontasche, zwei Seitentaschen, drei Innentaschen
- Druckknopfverschluss
- Ärmel und Jackensaum sind verstellbar
- Rückenfalten für verbesserte Bewegungsfreiheit
Gewicht: 245 g/m²
Specifications
- Konfektionsgröße:52 (Herren)
- Farbe:Blau/grau
- Seq:04
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-06732
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% sanforised cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:245 g/m²