AuftragsverfolgungKontakt
Pflasterspender, QuickFix Elastic Long | Avantor
Pflasterspender, QuickFix Elastic Long
Pflasterspender mit 60 langen, elastischen Pflastern, 232×33×133 mm
Artikelnr. 118-0235
Anbieter:   Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Elastic Long
Artikelnr. 118-0235
Anbieter:  Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Elastic Long
Pflasterspender, QuickFix Elastic Long
Pflasterspender mit 60 langen, elastischen Pflastern, 232×33×133 mm
Preis
29,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spender mit elastischen Fingerverbänden aus atmungsaktivem Trägermaterial zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Der Spender enthält 60 Pflaster (2 Nachfüllpackungen) und lässt sich genau dort anbringen, wo der Bedarf an Pflastern am größten ist.
  • Passen sich der Bewegung der Haut an und sind daher sehr bequem zu tragen
  • Optimale Haftung selbst bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Spender kann mit einer Hand bedient werden
  • Leicht nachfüllbar
  • Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
Pflastergröße: 120×20 mm
Lieferumfang: Spender inkl. 2×30 Pflasterstreifen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pflasterspender mit 60 langen, elastischen Pflastern
  • B×T×H:
    232×33×133 mm