Warnschutz-Softshell-Jacke, 9833 Genova
Neonrot, 3XL
Artikelnr. 113-08293
Anbieter: SIOEN
Springe zu:
Product Details & Documents
Leichte, modische Softshell-Jacke, die vor Kälte schützt. Die Jacke besteht aus zwei-lagigem Polyester-Softshell-Gewebe mit Stretch-Eigenschaften.
- Fest eingenähter Windschutz in der Frontpartie
- Hochstehender Kragen mit Reißverschluss
- Eine eingesetzte Brust- und zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rund eingesetzte Ärmel, elastischer Windfang am Armende
- Kordelzug im Untersaum
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierung: EN 471 (3-2), EN 14058 (1XXXX)
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Neonrot
- Seq:06
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-08293
- Modell:9833 Genova
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% polyester (2-layer bonded softshell and fleece inside)
- Riskobereich:Kälte|HiVis
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:250 g/m²