Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pflasterspender, QuickFix Wasserfest

Pflasterspender, QuickFix Wasserfest

Pflasterspender, mit 90 wasserfesten Pflastern, 232×33×133 mm
Artikelnr. 118-0228
Anbieter:   Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Wasserfest
Artikelnr. 118-0228
Anbieter:  Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Wasserfest
Pflasterspender, QuickFix Wasserfest

Pflasterspender, mit 90 wasserfesten Pflastern, 232×33×133 mm

Preis
25,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dieser Spender enthält 90 wasserfeste Pflaster und ist besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Die Pflaster bestehen aus einem hautfreundlichem Material, welches Atmungsaktivität gewährleistet.

  • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen auf einer Seite bereits von selbst
  • Spender mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllbar
  • Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
  • Einhändig bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen

Pflastergröße: 72×25 mm

Delivery information: Spender inkl. 2 × 45 Pflasterstrips. Eine Nachfüllpackung kann separat bestellt werden.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pflasterspender, mit 90 wasserfesten Pflastern
  • B×T×H:
    232×33×133 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.