ContactUsLinkComponent
5-Gas-Detektor Pumpe UEG/SO2/NO2/CL2/HCN 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: infrarot UEG-Sensor, Messbereich: 0-100% UEG SO2: elektrochemischer Schwefeldioxid Sensor, Messbereich: 0-20ppm NO2: elektrochemischer Stickstoffdioxid Senxor, Me 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B403567020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
5-Gas-Detektor Pumpe UEG/SO2/NO2/CL2/HCN 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: UEG: infrarot UEG-Sensor, Messbereich: 0-100% UEG SO2: elektrochemischer Schwefeldioxid Sensor, Messbereich: 0-20ppm NO2: elektrochemischer Stickstoffdioxid Senxor, Me 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B403567020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together