Stearinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
Artikelnr. CAYM10011298-10
Anbieter: Cayman Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
- CAS Nummer:57-11-4
- Formel:C₁₈H₃₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002752
- Molekulargewicht:284.48 g/mol
- Merck-Index:13,08882
- Siedepunkt:361 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:67 °C
- Dichte:0,94 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:196 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-313-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.