AuftragsverfolgungKontakt
Stearinsäure
Stearinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Artikelnr. CAYM10011298-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Stearinsäure
Artikelnr. CAYM10011298-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  57-11-4
Stearinsäure
Stearinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  57-11-4
Preis
80,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS Nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002752
  • Molekulargewicht:284.48 g/mol
  • Merck-Index:13,08882
  • Siedepunkt:361 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:67 °C
  • Dichte:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:196 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-313-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g