AuftragsverfolgungKontakt
Estriol | Avantor
Estriol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Artikelnr. CAYM10006484-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Estriol
Artikelnr. CAYM10006484-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  50-27-1
Estriol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  50-27-1
Preis
541,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-27-1
  • Formel:C₁₈H₂₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003691
  • EINECS:200-022-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.