AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Squibb | Avantor
Scheidetrichter, Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Artikelnr. LENZ04018049
Anbieter:   Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Artikelnr. LENZ04018049
Anbieter:  Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Scheidetrichter, Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Preis
197,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
  • Without graduation
  • Very good temperature and chemical resistance
  • Amber coloured for ligth sensitve liquids
Dokumente
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml