IGMF 005 GOP Näherungsschalter 10m-Kabel Betriebsspannung [V] 10...55 DC Stromaufnahme [mA] 4 Überstromauslösung [mA] 430 Schaltstrom [mA] 400 Reststrom [µA] 1 Umgebungstemperatur [°C] -25...+120 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz [Hz] 150 Druc 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP30706/10M
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together