AuftragsverfolgungKontakt
Redox standards | Avantor
Redox standards
300 mV standard, 500 mL
Artikelnr. JENW90238-50
Anbieter:   Cole-Parmer
Redox standards
Artikelnr. JENW90238-50
Anbieter:  Cole-Parmer
CAS Nummer:  
Redox standards
300 mV standard, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
610,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    300 mV standard
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.