AuftragsverfolgungKontakt
Redox standards
200 mV redox standard, 500 mL
Artikelnr. JENW90238-49
Anbieter:   Cole-Parmer
Redox standards
Artikelnr. JENW90238-49
Anbieter:  Cole-Parmer
CAS Nummer:  
Redox standards
200 mV redox standard, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
263,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    200 mV redox standard
Spezifikationen