AuftragsverfolgungKontakt
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 4 mm, 0,3 ml, Weiß
Catalog # SAMP8015V-170S
Supplier:   Sampling Systems
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
Catalog # SAMP8015V-170S
Supplier:  Sampling Systems
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
Spateln, Micro, Einweg, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 4 mm, 0,3 ml, Weiß
Price
191,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS oder HDPE, steril oder unsteril. Diese Mikrospatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Probenahme in kleinen Mengen.
  • Im Reinraum gegossen und verpackt
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Als sterile Ausführung erhältlich (gammabestrahlt)
  • Einzeln verpackt
Die schmale Probenahmeschaufel ermöglicht die Entnahme von Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen.
Specifications
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    0,3 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    PS
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    02
  • Klingenbreite:
    4 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm