AuftragsverfolgungKontakt
Abfallbehälter, Iris | Avantor
Abfallbehälter, Iris
Quadratischer Trichterdeckel, Schwarz, - mm, 390×390×150 mm
Artikelnr. 129-0879
Anbieter:   FHP VILEDA SCS
Abfallbehälter, Iris
Artikelnr. 129-0879
Anbieter:  FHP VILEDA SCS
Abfallbehälter, Iris
Abfallbehälter, Iris
Quadratischer Trichterdeckel, Schwarz, - mm, 390×390×150 mm
Preis
35,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese metallischen Behälter sind für stark frequentierte Innenbereiche konzipiert. Verschiedene Materialien wurden bei der Herstellung kombiniert. Die Behälter vereinen dadurch die Haltbarkeit und Leistung von Kunststoff (leicht zu reinigen, es bleiben keine Fingerabdrücke zurück, Rost- und beulenfest) mit der Ästhetik und dem ansprechenden Erscheinungsbild von Edelstahl. Es ist eine Auswahl an Trichterdeckeln für berührungsfreie Abfallentsorgung (rund und quadratisch) oder Schwingdeckeln (nur quadratisch) erhältlich.
  • Robuste Konstruktion mit metallischer Beschichtung
  • Integrierter Griff für müheloses Tragen und Anheben
  • Integrierter Beutelhalter für eine korrekte Fixierung Ihres Abfallsacks
  • Rutschfeste Füße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge
  • Farbcodierte Deckel: 50 l Behälter sind mit Trichterdeckel (schwarz, blau, grün, gelb und rot) kombinierbar; 60 l Behälter mit Trichter- und Schwingdeckeln (schwarz und blau)
Spezifikationen
  • Ø×H:
    - mm
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Quadratischer Trichterdeckel
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    390×390×150 mm