Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Hera Abfallbehälter

Blau, 60 L, 390×390×690 mm
  129-0890
Hera Abfallbehälter
  129-0890
Hera Abfallbehälter
Hera Abfallbehälter

Blau, 60 L, 390×390×690 mm

 
179,00 €
   
1 * 1 ST
 

Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.

  • Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
  • Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
  • Glattes Design: Leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge

Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

 : Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

 
  • Kapazität:
    60 L
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    390×390×690 mm