Schüttler
Schüttler für vier Röhrchen nach Mojonnier
Artikelnr. 614-0183
Anbieter: GERBER FUNKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Schüttler für die Bestimmung des Fettgehalts in Milch nach Mojonnier. Weißes PVC-Gehäuse. Auswahl an Modellen für die Aufnahme von 4, 6 oder 36 Extraktionsröhrchen nach Mojonnier. Die Geräte gewährleisten ein kräftiges, gleichmäßiges und reproduzierbares Durchmischen.
- Zeitschaltuhr, 0 bis 15 min
- Es werden 100 Schüttelbewegungen pro Minute durchgeführt
- Modell für 36 Butyrometer wird mit Stativ geliefert
Spezifikationen
- Bezeichnung:Schüttler für vier Röhrchen nach Mojonnier
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-0188Korkstopfen für Extraktionsröhrchen, MojonnierEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 0,30 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-0187Extraktionsröhrchen, Mojonnier, mit abgeflachtem AnsaugballEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 17,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-0186Extraktionsröhrchen, Mojonnier, mit abgerundetem AnsaugballEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 17,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-0189Stativ, Holz, für 12 Extraktionsröhrchen nach MojonnierEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 66,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.