AuftragsverfolgungKontakt
Schüttler | Avantor
Schüttler
Schüttler für sechs Röhrchen nach Mojonnier
Artikelnr. 614-0184
Anbieter:   GERBER FUNKE
Schüttler
Artikelnr. 614-0184
Anbieter:  GERBER FUNKE
Schüttler
Schüttler
Schüttler für sechs Röhrchen nach Mojonnier
Preis
1 920,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schüttler für die Bestimmung des Fettgehalts in Milch nach Mojonnier. Weißes PVC-Gehäuse. Auswahl an Modellen für die Aufnahme von 4, 6 oder 36 Extraktionsröhrchen nach Mojonnier. Die Geräte gewährleisten ein kräftiges, gleichmäßiges und reproduzierbares Durchmischen.
  • Zeitschaltuhr, 0 bis 15 min
  • Es werden 100 Schüttelbewegungen pro Minute durchgeführt
  • Modell für 36 Butyrometer wird mit Stativ geliefert
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Schüttler für sechs Röhrchen nach Mojonnier
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-0188
    Korkstopfen für Extraktionsröhrchen, Mojonnier
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 0,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-0187
    Extraktionsröhrchen, Mojonnier, mit abgeflachtem Ansaugball
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 17,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-0186
    Extraktionsröhrchen, Mojonnier, mit abgerundetem Ansaugball
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 17,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-0189
    Stativ, Holz, für 12 Extraktionsröhrchen nach Mojonnier
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 66,00 €