AuftragsverfolgungKontakt
DIPSO 99% | Avantor
DIPSO 99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
DIPSO 99%
Artikelnr. H56187.30
CAS Nummer:  68399-80-4
DIPSO 99%
DIPSO 99%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  68399-80-4
Preis
577,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 68399-80-4 Molecular Formula: C7H17NO6S Formula Weight: 261.29 Beilstein Reference: 2105454 MDL No.: MFCD00038353
Synonyme:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-Nummer:MFCD00038353
  • Molekulargewicht:261.29 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:269-992-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g