Strömungswächter Sonderausf. ST 11351 Sonderausführung Strömungssensor, 140mm mit Flansch Sensor mit Normflansch verschweißt Ausführung: L = 140 mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1…150 / Öl 3…300 Prozessanschluss: Normflansch DN25 / PN40 Mediumtemper 1 * 1 ST
Catalog # EGEEST11351
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together