Insulate containers, with locking clamps
15,5 l, 230 mm, 300 mm
Artikelnr. BOCH8087
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- With three locking clamps, lid and silicone gasket
- Valve in the lid compensates possible over and under pressure
- Very good chemical and temperature resistance
Spezifikationen
- Kapazität:15,5 l
- Höhe:230 mm
- I-Ø:300 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.