AuftragsverfolgungKontakt
Pharma-Schaufeln
100 ml, 215 mm, 60 mm
Artikelnr. 231-0497
Anbieter:   BOCHEM
Pharma-Schaufeln
Artikelnr. 231-0497
Anbieter:  BOCHEM
Pharma-Schaufeln
Pharma-Schaufeln
100 ml, 215 mm, 60 mm
Preis
28,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Diese Schaufeln sind ideal für die Probenahme in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.
  • Fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff
  • Mit Aufhängeöse
Spezifikationen
  • Breite:
    60 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Länge:
    215 mm
  • Seq:
    01