Pharma-Schaufeln
200 ml, 230 mm, 75 mm
Catalog # 231-0498
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl. Diese Schaufeln sind ideal für die Probenahme in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.
- Fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff
- Mit Aufhängeöse
Specifications
- Breite:75 mm
- Kapazität:200 ml
- Länge:230 mm
- Seq:02