Pharma-Schaufeln
250 ml, 245 mm, 85 mm
231-0499
: BOCHEM
Edelstahl. Diese Schaufeln sind ideal für die Probenahme in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.
- Fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff
- Mit Aufhängeöse
- Breite:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Länge:245 mm
- Seq:03