Pharma-Schaufeln
500 ml, 350 mm, 130 mm
Artikelnr. 231-0502
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Diese Schaufeln sind ideal für die Probenahme in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.
- Fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff
- Mit Aufhängeöse
Spezifikationen
- Breite:130 mm
- Kapazität:500 ml
- Länge:350 mm
- Seq:04