AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Trichter
Mini-Trichter
Auslass Ø 6 mm, 50 mm, 27 mm
Catalog # BOCH8856
Supplier:   BOCHEM
Mini-Trichter
Catalog # BOCH8856
Supplier:  BOCHEM
Mini-Trichter
Mini-Trichter
Auslass Ø 6 mm, 50 mm, 27 mm
Price
4,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifications
  • Trichter A-Ø:
    27 mm
  • Bezeichnung:
    Auslass Ø 6 mm
  • Länge:
    50 mm