AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Trichter
Auslass Ø 8 mm, 50 mm, 29 mm
  BOCH8857
 :   BOCHEM
Mini-Trichter
  BOCH8857
 :  BOCHEM
Mini-Trichter
Mini-Trichter
Auslass Ø 8 mm, 50 mm, 29 mm
4,20 €
1 * 1 ST
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
  • Trichter A-Ø:
    29 mm
  • Bezeichnung:
    Auslass Ø 8 mm
  • Länge:
    50 mm