AuftragsverfolgungKontakt
Portioning ladles | Avantor
Portioning ladles
500 ml, Edelstahl 18/10
Artikelnr. BOCH3807
Anbieter:   BOCHEM
Portioning ladles
Artikelnr. BOCH3807
Anbieter:  BOCHEM
Portioning ladles
Portioning ladles
500 ml, Edelstahl 18/10
Preis
67,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These portioning ladles are made of 18/10 stainless steel.
Please note: ml indication reached with filling until rim.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    500 ml
  • Material:
    Edelstahl 18/10