AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
125 ml, 40 mm, 43,7×56,1×87,5 mm
Artikelnr. RIXI2-V0-0125-40
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Artikelnr. RIXI2-V0-0125-40
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
125 ml, 40 mm, 43,7×56,1×87,5 mm
Preis
775,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 700 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
 : Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    43,7×56,1×87,5 mm
  • Hals I-Ø:
    40 mm