γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. RC-073
Anbieter: G-Biosciences
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Artikelnr. RC-073
Anbieter: G-Biosciences
CAS Nummer: 1132-61-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
- CAS Nummer:1132-61-2
- Formel:C₇H₁₅NO₄S
- MDL-Nummer:MFCD00006183
- Molekulargewicht:209.27 g/mol
- Merck-Index:13,06288
- Schmelzpunkt:> 250 °C
- Blitzpunkt:110 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:214-478-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



