AuftragsverfolgungKontakt
Formamid
Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. RC-119
Gesundheit
Anbieter:   G-Biosciences
Formamid
Artikelnr. RC-119
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid
Formamid
Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
52,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:13,04261
  • Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:2 °C
  • Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:79 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL